CAS RN 131858-37-2
IUPAC Nombre:
4-(bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
Sinónimos:
4-(bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
Peso molecular (g/mol):
234.02
Fórmula molecular:
C7H5BrFNO2
InChi Key:
ZOZJSWIXPIVMRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(CBr)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Bromuro de 3-fluoro-4-nitrobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 131858-37-2 Fórmula molecular: C7H5BrFNO2 Peso molecular (g/mol): 234.02 Número MDL: MFCD03094237 Clave InChI: ZOZJSWIXPIVMRU-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 3-fluoro-4-nitrobenzyl bromide,4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitrobenzene,4-bromomethyl-2-fluoronitrobenzene,benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro,intermediates-zcf02012,acmc-1c6h7,4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro-benzene,benzene,4-bromomethyl-2-fluoro-1-nitro,4-bromomethyl-2-fluoranyl-1-nitro-benzene PubChem CID: 2774661 Nombre IUPAC: 4-(bromometil)-2-fluoro-1-nitrobenceno SMILES: [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(CBr)C=C1