CAS RN 13185-73-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fructosazina, TRC
CAS: 13185-73-4 Fórmula molecular: C12 H20 N2 O8 Peso molecular (g/mol): 320.3 Sinónimo: (1R,1'R,2S,2'S,3R,3'R)-1,1'-(2,5-Pyrazinediyl)bis-1,2,3,4-butanetetrol; Nombre IUPAC: (1R,2S,3R)-1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahidroxibutil]pirazina-2-il]butano-1,2,3,4-tetrol SMILES: OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)c1cnc(cn1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO