CAS RN 131707-25-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Umifenovir, TRC
CAS: 131707-25-0 Fórmula molecular: C22H25BrN2O3S Peso molecular (g/mol): 477.41 Sinónimo: 6-Bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester Nombre IUPAC: etil 6-bromo-4-[(dimetilamino)metilo]-5-hidroxi-1-metil-2-(fenilsulfanimetil)indol-3-carboxilato SMILES: CCOC(=O)c1c(CSc2ccccc2)n(C)c3cc(Br)c(O)c(CN(C)C)c13