CAS RN 1315552-02-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3a,6,7,9a-Tetrahidro-1,3,2-dioxatiolo[4,5-c]azocina-5(4H )-Éster fenilmetílico del ácido carboxílico 2-óxido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3a,6,7,9a-Tetrahidro-1,3,2-dioxatiolo[4,5-c]azocina-5(4H )-Éster fenilmetílico del ácido carboxílico 2-óxido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.