accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1315277-53-2

IUPAC Nombre: 2-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos: 2-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Peso molecular (g/mol): 266.57
Fórmula molecular: C14H20BClO2
InChi Key: WZAJMSPJXKZSTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(CCC2=CC(Cl)=CC=C2)OC1(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados