CAS RN 13147-57-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido fosfoglicólico, TRC
CAS: 13147-57-4 Fórmula molecular: C2H5O6P Peso molecular (g/mol): 156.03 Sinónimo: 2-(Phosphonooxy)acetic Acid,(Phosphonooxy)acetic Acid,Glycolic Acid Phosphate,Glycolic Acid, di-H Phosphate,Glycolic Acid, Dihydrogen Phosphate,2-Phosphoglycolic Acid,Glycophosphoric Acid Nombre IUPAC: Ácido 2-fosfonooxiacético SMILES: OC(=O)COP(=O)(O)O