CAS RN 1307896-46-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ NCT 501 hydrochloride
Potent and selective ALDH1A1 inhibitor
2
3