CAS RN 130580-02-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ Eplivanserin hemifumarate
Potent and selective 5-HT2A antagonist
2
3