accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 130336-16-2

IUPAC Nombre: 1-(3,5-dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Sinónimos: 1-(3,5-dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Peso molecular (g/mol): 243.01
Fórmula molecular: C8H3Cl2F3O
InChi Key: DZDSQRPDUCSOQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados