CAS RN 1301724-97-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-[(2,5-Dioxo-1-pirrolidinil)metil]-anastrozol, TRC
CAS: 1301724-97-9 Fórmula molecular: C19H21N3O2 Peso molecular (g/mol): 323.39 Sinónimo: 5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)methyl]-alpha1,alpha1,alpha3,alpha3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile,2,2'-(5-((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)methyl)-1,3-phenylene)bis(2-methylpropanenitrile) SMILES: CC(C)(C#N)c1cc(CN2C(=O)CCC2=O)cc(c1)C(C)(C)C#N