accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSnH3CCH3OOOCH3H3C

CAS RN 129034-70-4

IUPAC Nombre: 3-(propan-2-yloxy)-4-(tributylstannyl)cyclobut-3-ene-1,2-dione
Sinónimos: 3-isopropoxy-4-(tributylstannyl)cyclobut-3-ene-1,2-dione
Peso molecular (g/mol): 429.19
Fórmula molecular: C19H34O3Sn
InChi Key: AMVLEBHYELFWJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C(OC(C)C)C(=O)C1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados