CAS RN 1286968-94-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Etil 2-(6-amino-2,3-diclorobencil)glicina-13C2 (impureza A de anagrelida), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Etil 2-(6-amino-2,3-diclorobencil)glicina-13C2 (impureza A de anagrelida), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.