CAS RN 127641-25-2
IUPAC Nombre:
1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-ol
Sinónimos:
1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-ol
Peso molecular (g/mol):
205.3
Fórmula molecular:
C13H19NO
InChi Key:
FZVHJGJBJLFWEX-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C(O)C1=CC=CC=C1)N1CCCC1
1
–
3
de
3
resultados
1
(1R,2S)-2-pirrolidino-1-fenil-1-propanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1R,2S)-2-pirrolidino-1-fenil-1-propanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(1R,2S)-2-pirrolidino-1-fenil-1-propanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.