CAS RN 127140-69-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Demetil-N-formil Claritromicina, TRC
CAS: 127140-69-6 Fórmula molecular: C38 H67 N O14 Peso molecular (g/mol): 761.94 Sinónimo: N-formyl clarithromycin,3''-N-Demethyl-3''-N-formyl-6-O-methylerythromycin A Nombre IUPAC: N-[(2S,3R,4S,6R)-2-[[(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etil-12,13-dihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-7-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-2,10-dioxiciclotetradec-6-il]-3-hidroxi-6-metilox-4-il]-N-metilformamida SMILES: CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C=O)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC