CAS RN 1266212-81-0
IUPAC Nombre:
5-(4-butoxy-3-chlorophenyl)-N-{[2-(morpholin-4-yl)pyridin-3-yl]methyl}pyridine-3-carboxamide
Sinónimos:
5-(4-butoxy-3-chlorophenyl)-N-{[2-(morpholin-4-yl)pyridin-3-yl]methyl}pyridine-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol):
480.99
Fórmula molecular:
C26H29ClN4O3
InChi Key:
JPJGFWKHSMUKFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCOC1=C(Cl)C=C(C=C1)C1=CC(=CN=C1)C(=O)NCC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ A 887826
CAS: 1266212-81-0 Fórmula molecular: C26H29ClN4O3