CAS RN 1264137-83-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
17-(3-hidroxipropil-13C3)-6Beta,7Beta:15Beta,16Beta-dimetilenoandrostano-3Beta,5Beta,17Beta-triol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
17-(3-hidroxipropil-13C3)-6Beta,7Beta:15Beta,16Beta-dimetilenoandrostano-3Beta,5Beta,17Beta-triol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.