CAS RN 1262506-09-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1R,3S)-Solifenacin Succinate, TRC
CAS: 1262506-09-1 Fórmula molecular: C23H26N2O2 . C4H6O4 Peso molecular (g/mol): 480.6 Sinónimo: Butanedioic acid compd. with (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl (1R)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate,(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl (1R)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate butanedioate Nombre IUPAC: [(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] (1R)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato; Ácido butanedioico SMILES: OC(=O)CCC(=O)O.O=C(O[C@@H]1CN2CCC1CC2)N3CCc4ccccc4[C@H]3c5ccccc5