CAS RN 1262036-49-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ LY 2886721 Hydrochloride
Potent and selective β-secretase (BACE) inhibitor