CAS RN 1261851-55-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-[4-(Difluorometoxi)-3-fluorofenil]ácido acético, TRC
CAS: 1261851-55-1 Fórmula molecular: C9H7O3F3 Peso molecular (g/mol): 220.14 SMILES: OC(=O)Cc1ccc(OC(F)F)c(F)c1