CAS RN 1260887-85-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidrobromuro de Didemetil Citalopram (>85%), TRC
CAS: 1260887-85-1 Fórmula molecular: C18H17FN2O . HBr Peso molecular (g/mol): 377.2 Sinónimo: 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile Hydrobromide (1:1) SMILES: Br.NCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3