CAS RN 1256585-04-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metabolito alectinib M4 , TRC
CAS: 1256585-04-2 Fórmula molecular: C28H32N4O2 Peso molecular (g/mol): 456.58 Sinónimo: 9-Ethyl-6,11-dihydro-8-[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1-piperidinyl]-6,6-dimethyl-11-oxo-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile Nombre IUPAC: 9-etil-8-[4-(2-hidroxietilamino)piperidina-1-il]-6,6-dimetil-11-oxo-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo SMILES: OCCNC1CCN(C2=CC(C(C)(C)C(C(C=CC(C#N)=C3)=C3N4)=C4C5=O)=C5C=C2CC)CC1