CAS RN 1253056-18-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Desamino-2,3-dehidro Sitagliptina, TRC
CAS: 1253056-18-6 Fórmula molecular: C16H12F6N4O Peso molecular (g/mol): 390.28 Sinónimo: (E)-1-(3-(Trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-1-one SMILES: Fc1cc(F)c(C\C=C\C(=O)N2CCn3c(C2)nnc3C(F)(F)F)cc1F