CAS RN 124782-63-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(Z,Z)-5-(2-Metil-3-fenil-propilideno)-4-oxo-2-tioxoxo-3-tiazolidineacético, TRC
CAS: 124782-63-4 Fórmula molecular: C15H13NO3S2 Peso molecular (g/mol): 319.4 Sinónimo: (5Z)-5-[(2Z)-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-Thiazolidineacetic Acid,(5Z)- 5-[(2Z)-2-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic Acid SMILES: S=C(S/C1=C\C(C)=C/C2=CC=CC=C2)N(CC(O)=O)C1=O