CAS RN 1246834-24-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-1-Palmitoil-2-linolenoyl-3-cloropropanediol-d5, TRC
CAS: 1246834-24-1 Fórmula molecular: C37H60D5ClO4 Peso molecular (g/mol): 614.39 Sinónimo: 9,12,15-Octadecatrienoic Acid 1-(Chloromethyl)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl Ester-d5 SMILES: O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC([2H])([2H])C(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C/CC)=O)([2H])C([2H])([2H])Cl