CAS RN 1246820-35-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desacetil Diltiazem-d6, TRC
CAS: 1246820-35-8 Fórmula molecular: C20H18D6N2O3S Peso molecular (g/mol): 378.52 Sinónimo: (2S-cis)-5-[(Dimethylamino-d6)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one,Deacetyl-d-diltiazem-d6,Deacetyldiltiazem-d6 SMILES: O[C@@H](C(N(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C=CC=C1)=C1S2)=O)[C@@H]2C3=CC=C(OC)C=C3