CAS RN 1246820-29-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(S)-N-[2-[7-Alil-5-bromo-6-benciloxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]etil]propanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(S)-N-[2-[7-Alil-5-bromo-6-benciloxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]etil]propanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.