CAS RN 1246818-65-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3-yodo-4-metil-N-[3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]benzamida-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-yodo-4-metil-N-[3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]benzamida-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.