CAS RN 1246814-89-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Debrisoquina-13C,15N2 Hemisulfato, TRC
CAS: 1246814-89-0 Fórmula molecular: C913CH13N15N2•1/2H2SO4 Peso molecular (g/mol): 227.25 Sinónimo: 3,4-Dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide-13C,15N2 Hemisulfate,Debrisoquine-13C,15N2 Hemisulfate,Isocaramidine-13C,15N2 Hemisulfate Nombre IUPAC: 3,4-dihidro-1H-isoquinolina 2-(15N2)carboximidamida; Ácido sulfúrico SMILES: [15NH]=[13C]([15NH2])N1CCC2=CC=CC=C2C1.O=S(O)(O)=O