CAS RN 1246814-83-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(4R,5R)-4,5-Dihidro-5-[4-(metilsulfonil)fenil]-2-fenil-4-oxazolmetanol-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4R,5R)-4,5-Dihidro-5-[4-(metilsulfonil)fenil]-2-fenil-4-oxazolmetanol-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.