CAS RN 1246496-66-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(6R)-6-etil-1,4-bis[(1S)-1-(4-metoxifenil)etil]-2,5-piperazindiona-3,3,6-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(6R)-6-etil-1,4-bis[(1S)-1-(4-metoxifenil)etil]-2,5-piperazindiona-3,3,6-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(6R)-6-etil-1,4-bis[(1S)-1-(4-metoxifenil)etil]-2,5-piperazindiona-3,3,6-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.