CAS RN 1244022-54-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tenofovir Disoproxil Isopropoxycarbonil, TRC
CAS: 1244022-54-5 Fórmula molecular: C23 H36 N5 O12 P Peso molecular (g/mol): 605.53 Sinónimo: 2,4,6,8-Tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, 5-[[(1R)-1-methyl-2-[6-[[(1-methylethoxy)carbonyl]amino]-9H-purin-9-yl]ethoxy]methyl]-, 1,9-bis(1-methylethyl) ester, 5-oxide,[[(2R)-1-[6-(Isopropyloxycarbonylamino)-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl(isopropyloxycarbonyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethyl Isopropyl Carbonate Nombre IUPAC: propan-2-il [[(2R)-1-[6-(propan-2-iloxicarbonilamino)purina-9-il]propan-2-il]oximetil-(propan-2-iloxicarboniloximetoxymetil)fosforilo-carbonato SMILES: CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(OCOC(=O)OC(C)C)OCOC(=O)OC(C)C