CAS RN 12427-38-2
IUPAC Nombre:
manganese(2+) ({2-[(sulfanidylmethanethioyl)amino]ethyl}carbamothioyl)sulfanide
Sinónimos:
maneb maneb (iso)
Peso molecular (g/mol):
265.28
Fórmula molecular:
C4H6MnN2S4
InChi Key:
YKSNLCVSTHTHJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Mn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
1
–
1
de
1
resultados
1
Maneb (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.