CAS RN 124107-39-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal de Pregnanolona Sulfato de Piridinio, TRC
CAS: 124107-39-7 Fórmula molecular: C26H39NO5S Peso molecular (g/mol): 477.66 Sinónimo: 3α-Hydroxy-5β-pregnan-20-one Sulfate Pyridinium Salt,5β-Pregnan-3α-ol-20-one Sulfate Pyridinium Salt,5β-Pregnane-3α-yl-20-one Sulfate Pyridinium Salt SMILES: CC(=O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC[C@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)OS(=O)(=O)[O-])C)C.C1=CC=[NH+]C=C1