CAS RN 1240529-56-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Cloruro de 1,3-dimetil-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pirido[2,3-d]pirimidina-6-sulfonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cloruro de 1,3-dimetil-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pirido[2,3-d]pirimidina-6-sulfonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Cloruro de 1,3-dimetil-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pirido[2,3-d]pirimidina-6-sulfonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.