CAS RN 123658-06-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Disulfuro de tiofano, TRC
CAS: 123658-06-0 Fórmula molecular: C24H28N2O6S2 Peso molecular (g/mol): 504.62 Sinónimo: N,N'-[Dithiobis[1-oxo-2-(phenylmethyl)-3,1-propanediyl]]bis-glycine SMILES: O=C(NCC(O)=O)C(CSSCC(C(NCC(O)=O)=O)CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC=C2