CAS RN 123174-58-3
IUPAC Nombre:
7,18-bis[2,6-bis(propan-2-yl)phenyl]-11,14,22,26-tetraphenoxy-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaene-6,8,17,19-tetrone
Sinónimos:
7,18-bis(2,6-diisopropylphenyl)-11,14,22,26-tetraphenoxy-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaene-6,8,17,19-tetrone
Peso molecular (g/mol):
1079.26
Fórmula molecular:
C72H58N2O8
InChi Key:
ZZSIDSMUTXFKNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C(=O)C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=C3C4=C(OC5=CC=CC=C5)C=C5C(=O)N(C(=O)C6=CC(OC7=CC=CC=C7)=C(C7=C(OC8=CC=CC=C8)C=C(C1=O)C2=C37)C4=C56)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
1
–
3
de
3
resultados
1
Diimida de N,N'-bis(2,6-diisopropilfenil)-1,6,7,12-tetrafenoxi-3,4,9,10-perilenotetracarboxílica, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Diimida de N,N'-bis(2,6-diisopropilfenil)-1,6,7,12-tetrafenoxi-3,4,9,10-perilenotetracarboxílica, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Diimida de N,N'-bis(2,6-diisopropilfenil)-1,6,7,12-tetrafenoxi-3,4,9,10-perilenotetracarboxílica, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.