CAS RN 1225177-95-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Covidcil-19
Binds to SARS-CoV-2 frameshifting element and reduces frameshifting efficiency