CAS RN 1224925-76-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Granisetron-d3, TRC
CAS: 1224925-76-1 Fórmula molecular: C18 D3 H21 N4 O Peso molecular (g/mol): 315.43 Sinónimo: BRL 43694-d3,BRL 43964-d3,Granisetron-d3,Kevatril-d3,endo-Granisetron-d3 Nombre IUPAC: N-[(1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonano-3-il]-1-(trideuteriometil)indazol-3-carboxamida SMILES: [2H]C([2H])([2H])n1nc(C(=O)NC2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3C)c4ccccc14