accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHBr

CAS RN 1222709-30-9

IUPAC Nombre: tert-butyl N-[4-(bromomethyl)cyclohexyl]carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-[4-(bromomethyl)cyclohexyl]carbamate
Peso molecular (g/mol): 292.22
Fórmula molecular: C12H22BrNO2
InChi Key: JPJCPRFAUVDSEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CBr)CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados