CAS RN 1217673-23-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ritonavir-13C3, TRC
CAS: 1217673-23-8 Fórmula molecular: 13C3 C34 H48 N6 O5 S2 Peso molecular (g/mol): 723.92 Sinónimo: (3S,4S,6S,9S)-4-Hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-2,7,10,12-tetraazatridecanoic Acid 5-Thiazolylmethyl-13C3 Ester,A 84538-13C3,ABT 538-13C3,Norvir-13C3 Nombre IUPAC: (4,5-^{13}C_{2})tiazol-5-il(1^{13}C)metil N-[(1S,2S,4S)-1-benzil-2-hidroxi-4-[[(2S)-2-[[(2-isopropiltiazol-4-il)metil-metil-carbamoil]amino]-3-metil-butanoil]amino-5-fenil-pentilocarbamato SMILES: CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)O[13CH2][13c]3[13cH]ncs3)Cc4ccccc4