CAS RN 1217650-77-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
cis-5-Fluoro-1-[2- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-1,3-oxatiolan-5-il]-2,4(1H,3H)-pirimidinediona-13C,15N2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
cis-5-Fluoro-1-[2- (1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]metil]-1,3-oxatiolan-5-il]-2,4(1H,3H)-pirimidinediona-13C,15N2, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.