CAS RN 1217467-39-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
25-Hidroxivitamina D2-d3 (principal) (> 80%) (puede contener hasta un 2,5% de d0), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
25-Hidroxivitamina D2-d3 (principal) (> 80%) (puede contener hasta un 2,5% de d0), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.