CAS RN 1217247-62-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Desethyl Sunitinib-d5, TRC
CAS: 1217247-62-5 Fórmula molecular: C20H18D5FN4O2 Peso molecular (g/mol): 375.45 Sinónimo: N-[2-(Ethylamino-d5)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide SMILES: O=C(/C1=C\C2=C(C)C(C(NCCNC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N2)NC3=C1C=C(F)C=C3