accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3ONNOHNOCH3HCl

CAS RN 1215548-30-3

IUPAC Nombre: 1-benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-N-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride
Sinónimos: 2-benzyl-5-[3-(dimethylamino)propoxy]-N-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 444.96
Fórmula molecular: C23H29ClN4O3
InChi Key: DFVHCFCSCUCAPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.COC1=CC=C(NC(=O)C2=CC(OCCCN(C)C)=NN2CC2=CC=CC=C2)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados