accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OFFFN

CAS RN 1214385-02-0

IUPAC Nombre: 3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Sinónimos: 3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Peso molecular (g/mol): 201.15
Fórmula molecular: C9H6F3NO
InChi Key: NLDWWTZVPASWAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(C#N)=C1C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados