CAS RN 1214324-95-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil 2-bromo-5-cloronicotinato, TRC
CAS: 1214324-95-4 Fórmula molecular: C7H5NO2ClBr Peso molecular (g/mol): 250.47 Sinónimo: Methyl 2-Bromo-5-chloro-3-pyridinecarboxylate SMILES: COC(=O)c1cc(Cl)cnc1Br