accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NOHNN(R)O(R)OH(S)OH(R)OHONH2C

CAS RN 121288-39-9

IUPAC Nombre: 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-7-(prop-2-en-1-yl)-6,7,8,9-tetrahydro-3H-purine-6,8-dione
Sinónimos: 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-7-(prop-2-en-1-yl)-3H-purine-6,8-dione
Peso molecular (g/mol): 339.31
Fórmula molecular: C13H17N5O6
InChi Key: VDCRFBBZFHHYGT-IOSLPCCCSA-N
SMILES: NC1=NC(=O)C2=C(N1)N([C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)N2CC=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados