CAS RN 121258-29-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(2-hidroxietil)-P, P-bisaziridinil tiofosfamida, TRC
CAS: 121258-29-5 Fórmula molecular: C6H14N3OPS Peso molecular (g/mol): 207.23 Sinónimo: P,P-Bis(1-aziridinyl)-N-(2-hydroxyethyl)phosphinothioic Amide Nombre IUPAC: 2-[bis(aziridina-1-il)fosfinotoilamino]etanol SMILES: S=P(N1CC1)(N2CC2)NCCO