accessibility menu, dialog, popup

UserName

Cl

CAS RN 1210-33-9

IUPAC Nombre: 2-chlorotricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene
Sinónimos: 2-chlorotricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene
Peso molecular (g/mol): 228.72
Fórmula molecular: C15H13Cl
InChi Key: QPERNSDCEUTOTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados