accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOONOO

CAS RN 121-14-2

IUPAC Nombre: 1-methyl-2,4-dinitrobenzene
Sinónimos: 2,4-dinitrotoluene 2,4-dinitromethylbenzene DNT
Peso molecular (g/mol): 182.14
Fórmula molecular: C7H6N2O4
InChi Key: RMBFBMJGBANMMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados